Merck
C4551
Vertical mini-gel Comb
10 cm wide, for use with 1.0 mm x 10 wells
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105305
NACRES:
NB.51
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Combs for vertical mini-gel, 10 cm wide, size 1.0 mm × 10 wells
size
1.0 mm × 10 wells
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)