This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 697,00 zł 592,45 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N4OS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.34
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
592,45 zł
Cena katalogowa697,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
CGP 52608, ≥98%, solid
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
solubility
DMSO: >30 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CNC(=S)N\N=C1/SCC(=O)N1CC=C
InChI
1S/C8H12N4OS2/c1-3-4-12-6(13)5-15-8(12)11-10-7(14)9-2/h3H,1,4-5H2,2H3,(H2,9,10,14)/b11-8-
InChI key
DDYJDIHOSRTMSE-FLIBITNWSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
CGP 52608 is a thiazolidine derivative and an antiarthritic compound. It possesses immunostimulatory functionality and elicits antiproliferative effect in colon tumors. It is cytotoxic towards neural cell lines. CGP 52608 induces apoptosis in tumor and also favors G0-G1 cell cycle phase accumulation in neural cell lines.
CGP 52608 is a specific activator of retinoic acid receptor-related orphan receptor α (RORA).
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98%, solid | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), solid |
| assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: >30 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 10 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 15 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hi, I wonder how long time I can use it the CGP52608 (C5749) after delivery since there is no expiry date on the CoA ?