Merck
C5859
c-Jun human
40-50% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, truncated human c-Jun sequence-GST fusion protein 1-169-GST, soluble
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
liquid
mol wt
41 kDa
concentration
40-50% (SDS-PAGE)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... JUN(3725)
Biochem/physiol Actions
Substrate for SAPK1/JNK2.
Substrate for SAPK1/JNK2. Purified protein transcription factor which binds the AP1 gene to activate transcription.
Physical form
Solution in TBS, pH 8.0, 25 mM glutathione, 10 mM 2-mercaptoethanol containing 50% glycerol.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)