Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 328,00 zł |
Informacje o tej pozycji
328,00 zł
material
Tefzel® plug, Viton® O-ring, polypropylene screw closure
packaging
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
Nalgene DS3131-0020
diam.
20 mm
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description diam. 20 mm, pack of 2 ea | description diam. 24 mm, pack of 2 ea | description diam. 20 mm, for use with 28 and 30 mL tubes, pack of 10 ea | description diam. 24 mm, for use with 50 mL tubes, pack of 10 ea |
| material polypropylene screw closure, Viton® O-ring, Tefzel® plug | material Tefzel® plug, polypropylene screw closure, Viton® O-ring | material polypropylene screw closure, retained silicone gasket | material polypropylene screw closure, retained silicone gasket |
| manufacturer/tradename Nalgene DS3131-0020 | manufacturer/tradename Nalgene DS3131-0024 | manufacturer/tradename Nalgene DS3132-0020 | manufacturer/tradename Nalgene DS3132-0024 |
| packaging pack of 2 ea | packaging pack of 2 ea | packaging pack of 10 ea | packaging pack of 10 ea |
| diam. 20 mm | diam. 24 mm | diam. 20 mm | diam. 24 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® sealing cap assembly
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?