Przejdź do
C8286
Cellotetraose
≥85% (HPLC)
Synonim(y):
(β-D-Glc-[1→4])3-D-Glc, D-(+)-Cellotetraose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
639,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H42O21
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
666.58
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
78869
639,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]4CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(29)10(30)15(35)22(40-5)44-19-7(3-27)42-24(17(37)12(19)32)45-20-8(4-28)41-23(16(36)13(20)33)43-18-6(2-26)39-21(38)14(34)11(18)31/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21?,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
LUEWUZLMQUOBSB-YQGOCCRESA-N
Application
Cellotetraose is a 4-glucose polymer cellulodextrin derived from cellulose degradation. Cellotetraose and other cellulodextrins, such as cellulobiose, cellulotriose and cellopentaose are used by cellulosic bacteria as sources of energy. Cellotetraose is used to help identify, differentiate and characterize oligosaccharide metabolizing enzymes.
Biochem/physiol Actions
Cellotetraose is a substrate for many cellulases and for 1,4-β-D-glucan glucohydrolases. It is also the end product of some cellulases, such as Cel9R from Clostridium thermocellum.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)