Przejdź do
HeLa (bez AC)
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human cervix
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Aggregates in suspension
Karyotype:
2n = 46, aneuploid
Morphology:
Spherical
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human cervix
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 08011102-DNA-5UG, pkg of vial of cells 08011102-1VL
growth mode
Aggregates in suspension
karyotype
2n = 46, aneuploid
morphology
Spherical
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badania nad wirusami
Biochem/physiol Actions
Linia komórkowa HeLa (nr katalogowy Sigma 93021013) przystosowana do wzrostu w pożywce wolnej od składników zwierzęcych (EX-CELL HeLa Serum-Free Medium for HeLa Cells Sigma nr kat. 14591C).
Ludzki rak szyjki macicy, bez surowicy, bez składników pochodzenia zwierzęcego (AC)
Preparation Note
EX-CELL HeLa Serum-Free Medium (Sigma nr kat. 14591C) + 2mM Glutamina. Podczas zamrażania komórek należy użyć świeżej pożywki hodowlanej w proporcji 50:50: pożywka kondycjonowana plus 10% DMSO.
Żywotność może być niska podczas resuscytacji i może początkowo dalej spadać. Pełna regeneracja może potrwać do 2 tygodni. Niezbędne jest odwirowanie w celu usunięcia krioprotektantu. Szybko rozmrozić zamrożoną ampułkę w łaźni wodnej w temperaturze 37°C przez 1-2 minuty. Tran
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_85060701CB_84121901CB_96112022
vibrant-m
HeLa (bez AC)
vibrant-m
HeLa B
vibrant-m
HeLa Ohio
vibrant-m
HeLa DH
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 84121901, human cervix, Epithelial
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
packaging
tube of 5 μg 08011102-DNA-5UG, pkg of vial of cells 08011102-1VL
packaging
tube of 5 μg 85060701-DNA-5UG, pkg of vial of cells 85060701-1VL
packaging
tube of 5 μg 84121901-DNA-5UG, pkg of vial of cells 84121901-1VL
packaging
tube of 5 μg 96112022-DNA-5UG, pkg of vial of cells 96112022-1VL
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
morphology
Spherical
morphology
Epithelial
morphology
Epithelial
morphology
Epithelial
growth mode
Aggregates in suspension
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)