Przejdź do zawartości
C6-4-2
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
rat brain
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
modal No varied with passage
Morphology:
Fibroblast
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat brain
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 08062524-DNA-5UG, pkg of vial of cells 08062524-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
modal No varied with passage
morphology
Fibroblast
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
elektrofizjologia
Biochem/physiol Actions
Glejak szczura x hybryda glejaka szczura
Pseudoheksadecaploidalna linia komórkowa wygenerowana przez fuzję zmutowanej oktaploidalnej linii komórkowej glejaka szczura C6-3-BU-8 odpornej na 8-bromodeoksyurydynę i zmutowanej oktaploidalnej linii komórkowej glejaka szczura C6-3-TG-3 odpornej na 6-tioguaninę. Komórki C6-4-2 stanowią odpowiedni system modelowy do badania regulacji potencjału błonowego przez hormony peptydowe.
Preparation Note
DMEM + 2 mM glutaminy + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS) + HAT (0,1 mM hipoksantyny, 10 μM aminopteryny i 16 μM tymidyny) Komórki mogą być hodowane bez HAT pod warunkiem, że były hodowane w pożywce HT przez 3-4 dni.
Rozdzielenie subkonfluentnych kultur (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiew 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,05% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)