Merck
NH15-CA2 Mouse x Rat Glioma Hybrid Brain, ECACC 08062525
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32160703
Biological source:
Mouse x Rat Glioma Hybrid brain
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Neuronal
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
NH15-CA2, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
biological source
Mouse x Rat Glioma Hybrid brain
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 08062525-DNA-5UG, pkg of vial of cells 08062525-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Neuronal
products
Acetylcholine and noradrenaline
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
używany jako model neuronów
Biochem/physiol Actions
Hybryda neuroblastoma myszy x glejak szczura
NH15-CA2 jest hybrydową linią komórkową utworzoną przez fuzję N115-BU-8 (odporny na bromodeoksyurydynę mutant N1E-115 (numer katalogowy Sigma 08062519) i 108CC15 (numer katalogowy Sigma 08062516) (sama linia hybrydowa mysiego neuroblastoma N18TG2 x szczurzego glejaka C6-BU-1). Ta "hybrydowo-hybrydowa" linia zawiera zarówno aktywność enzymów cholinergicznych, jak i adrenergicznych.
Preparation Note
DMEM + 2 mM glutaminy + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS) HAT (0,1 mM hipoksantyny, 10 μM aminopteryny i 16 μM tymidyny) Komórki mogą być hodowane bez HAT pod warunkiem, że w międzyczasie były hodowane w pożywce HT przez 3-4 dni.
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 1-2x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,05% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)