Merck
328/11
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
mouse nerve (fibroblast)
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Modal No. varied with passage see reference
Morphology:
Neuronal/fibroblastic
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse nerve (fibroblast)
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 08062538-DNA-5UG, pkg of vial of cells 08062538-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Modal No. varied with passage see reference
morphology
Neuronal/fibroblastic
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Używany jako model neuronalny
Biochem/physiol Actions
Hybryda neuroblastoma myszy x fibroblast z komórek L myszy
Hybryda wygenerowana przez fuzję mutanta mysiego neuroblastoma N4TG3 opornego na 6-tioguaninę (numer katalogowy Sigma 08062515) i mutanta mysiej linii fibroblastów L B82 opornego na 8-bromodeoksyurydynę (numer katalogowy Sigma 08062522) przy użyciu inaktywowanego wirusa Sendai. Fuzja N4TG3 x B82 wygenerowała dwa typy komórek hybrydowych: neuronalne przypominające neuroblastoma i epitelioidne z wyraźnie widocznym jądrem. 328/11 należy do typu neuronalnego.
Preparation Note
DMEM + 2 mM glutaminy + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS) + HAT (0,1 mM hipoksantyny, 10 μM aminopteryny i 16 μM tymidyny) Komórki mogą być hodowane bez HAT pod warunkiem, że były hodowane w pożywce HT przez 3-4 dni.
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:4 do 1:8, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,05% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)