Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
Mouse x Rat Hybridoma nerve
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Modal No. varied with passage see reference
Morphology:
oligopolar
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
Mouse x Rat Hybridoma nerve
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 08062561-DNA-5UG, pkg of vial of cells 08062561-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Modal No. varied with passage see reference
morphology
oligopolar
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Glejak szczura x hybryda fibroblastów mysich komórek L
Hybryda wytworzona przez fuzję odpornego na bromodeoksyurydynę mutanta szczurzych komórek glejaka linii C6 (C6-BU-1, numer katalogowy Sigma 08062563) i odpornej na 6-tioguaninę mysiej linii fibroblastów komórek L A9 (numer katalogowy Sigma 08062526) przy użyciu inaktywowanego wirusa Sendai. Komórki powstałe z takiej fuzji są wielobiegunowe i mają małe wyrostki.
Preparation Note
DMEM + 2 mM glutaminy + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS) + HAT (0,1 mM hipoksantyny, 10 μM aminopteryny i 16 μM tymidyny) Komórki mogą być hodowane bez HAT pod warunkiem, że były hodowane w pożywce HT przez 3-4 dni.
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,05% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?