Merck
AV3 (HeLa derivative) Human Cervix, ECACC 88102402
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32160703
Biological source:
human cervix
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
2n = 46
Morphology:
Epithelial
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
AV3 (pochodna HeLa), NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
biological source
human cervix
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 88102402-DNA-5UG, pkg of vial of cells 88102402-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
Epithelial
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badania nad wirusami: wirus polio 1
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 9,10
D13S317: 14
D16S539: 9,10
D5S818: 11,12
D7S820: 12
THO1: 7
TPOX: 8,12
vWA: 16,18
Ludzki rak szyjki macicy
Ta linia komórkowa została pierwotnie uzyskana z prawidłowej ludzkiej owodni. Komórki są wykorzystywane głównie do badań nad wirusami (podatne na wirusa polio 1). Wykryto chromosomy markerowe HeLa i G6PD typu A. Stwierdzono, że ta linia komórkowa jest nieodróżnialna od HeLa za pomocą profilowania DNA STR PCR. W związku z tym linię komórkową należy uznać za pochodzącą od HeLa.
Preparation Note
EMEM + 2mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:4, tj. wysiać 2-5x100 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)