Merck
F3-87-8-1 Mouse x Mouse Hybridoma, ECACC 89062108
89062108, Reactivity: Anti-CNS specific membrane glycoprotein, human, no DNA, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32160702
Biological source:
Mouse x Mouse Hybridoma
Isotype:
IgG1
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Myeloma:
NS1/1
Reactivity:
Anti-CNS specific membrane glycoprotein, human
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
F3-87-8-1, 89062108, Reactivity: Anti-CNS specific membrane glycoprotein, human, no DNA, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
biological source
Mouse x Mouse Hybridoma
packaging
pkg of vial of cells 89062108-1VL, tube of 5 μg 89062108-DNA-5UG
manufacturer/tradename
ECACC
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Myeloma
NS1/1
Reactivity
Anti-CNS specific membrane glycoprotein, human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Immunogen
Glikoproteiny ludzkiego mózgu pozbawione antygenu Thy-1
Biochem/physiol Actions
Mysz NS1/1 x śledziona myszy BALB/c
Przeciwciało jest skierowane przeciwko specyficznemu dla mózgu determinantowi obecnemu na glikoproteinie o masie cząsteczkowej 130 kDa (CNS gp130). Przeciwciało oddziałuje z antygenem F3-87-8-1 u ssaków innych niż ludzie.
Preparation Note
Hodowle utrzymywać w zakresie 2-5x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Komórki obumierają przy 5 000 000 komórek/ml. Wymagają podawania mysich makrofagów po resuscytacji
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). Genomic DNA is not available for this cell line. Use of this product by commercial organizations may require a license agreement. Commercial organizations will be contacted by cellscreening@merckgroup.com to provide further information after the order request is submitted. Any other use of this cell line is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding any other authorized use of this cell line may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)