Merck
Sf9 Insect Ovary, ECACC 89070101
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 89070101, insect ovary, Spherical
Synonim(y):
Komórki SF-9
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32160703
Biological source:
insect ovary
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Spherical
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Linia komórkowa Sf9, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 89070101, insect ovary, Spherical
biological source
insect ovary
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 89070101-DNA-5UG, pkg of vial of cells 89070101-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Spherical
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Linia komórkowa Sf9 została wykorzystana do badań nad wirusem Baculovirus. Została również wykorzystana do testu inhibicji kynurenino-3-monooksygenazy (KMO) in vitro.
Biochem/physiol Actions
Pochodzi z tkanki jajnika poczwarki spodoptera frugiperda. Komórki są wysoce podatne na zakażenie bakulowirusem i są wykorzystywane do produkcji produktów białkowych genetycznie manipulowanych w systemach wektorów bakulowirusowych.
Tkanka jajnika poczwarki Spodoptera frugiperda
Preparation Note
Hodowle utrzymywać w temperaturze od 3x100 000 do 1x1 000 000 komórek/ml; 27°C. Delikatnie zawiesić komórki w starej pożywce, usuwając je za pomocą pipety lub delikatnego mieszania, i ponownie zawiesić w świeżej pożywce. Komórki powinny przylegać do kolby hodowlanej. Zamrozić w 9% DMSO/91% FBS. Hodowle mogą potrzebować do 10 dni, aby odzyskać normalną charakterystykę wzrostu po kriokonserwacji i resuscytacji.
TC100 + 2mM Glutaminy. (W razie potrzeby podłoże można uzupełnić 10% płodową surowicą bydlęcą (FBS)).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)