Merck
IC-01
no DNA, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
Mouse x Mouse Hybridoma
Isotype:
IgM
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Myeloma:
P3-NS1/1-Ag4.1
Reactivity:
Anti-Galactocerebroside, monoglactosyldiglyceride psychosine
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Mouse x Mouse Hybridoma
packaging
pkg of vial of cells 93042001-1VL, tube of 5 μg 93042001-DNA-5UG
manufacturer/tradename
ECACC
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Myeloma
P3-NS1/1-Ag4.1
Reactivity
Anti-Galactocerebroside, monoglactosyldiglyceride psychosine
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
isotype
IgM
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Immunogen
Frakcja cząstek stałych z bydlęcego ciała modzelowatego
Biochem/physiol Actions
Mysz P3-NS1/1-Ag4.1 x śledziona myszy BALB/c
Przeciwciało jest skierowane przeciwko monogalaktozylodiglicerydowi galaktocerebrozydu i psychozynie. Reaguje z oligodendrocytami i komórkami Schwanna u bydła, gryzoni, kurcząt i ryb.
Preparation Note
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). Genomic DNA is not available for this cell line. Use of this product by commercial organizations may require a license agreement. Commercial organizations will be contacted by cellscreening@merckgroup.com to provide further information after the order request is submitted. Any other use of this cell line is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding any other authorized use of this cell line may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)