Merck
L5178Y-S Mouse Lymph, ECACC 93050408
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93050408, mouse lymph, Lymphoblastoid
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32160703
Biological source:
mouse lymph
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Suspension
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Lymphoblastoid
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L5178Y-S, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93050408, mouse lymph, Lymphoblastoid
biological source
mouse lymph
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 93050408-DNA-5UG, pkg of vial of cells 93050408-1VL
growth mode
Suspension
karyotype
Not specified
morphology
Lymphoblastoid
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Biochem/physiol Actions
Chłoniak myszy DBA/2
Pochodzą z guza grasicy indukowanego u myszy DBA/2 przez metylocholantren. Komórki zostały przystosowane do wzrostu in vitro. Komórki te były szeroko stosowane w badaniach toksyczności i promieniowania.
Preparation Note
Fischera + 2 mM glutaminy + 10% surowicy końskiej (HS)
Hodowle utrzymywać w temperaturze od 300 000 do 900 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)