Merck
BF-11 Rat x Mouse Hybridoma, ECACC 95050413
no DNA, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
Rat x Mouse Hybridoma
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Myeloma:
Sp2/0 Ag-14
Reactivity:
Anti-Erythropoietin, human
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
BF-11, no DNA, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
biological source
Rat x Mouse Hybridoma
packaging
pkg of vial of cells 95050413-1VL, tube of 5 μg 95050413-DNA-5UG
manufacturer/tradename
ECACC
ImmunoDon
Rat AC1 spleen cells
Myeloma
Sp2/0 Ag-14
Reactivity
Anti-Erythropoietin, human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Immunogen
Ludzka erytropoetyna
Application
Badania immunologiczne, izolacja erytropoetyny metodami powinowactwa immunologicznego.
Izotypem przeciwciała monoklonalnego wytwarzanego przez tę linię komórkową jest szczurze IgG2a.
Biochem/physiol Actions
Linia komórkowa hybrydoma BF-11 wydziela szczurze przeciwciało monoklonalne o nazwie Epoclonalan, które reaguje z ludzką erytropoetyną. Komórki śledziony szczurów szczepu ACI, które zostały poddane immunizacji ludzką erytropoetyną w moczu, zostały połączone z komórkami Sp2/0 Ag-14 w celu wytworzenia tej linii komórkowej. Formy α, β i asialo ludzkiej erytropoetyny są wiązane przez przeciwciało w takim samym stopniu.
Śledziona szczura ACI x Mysz Sp2/0 Ag-14
Preparation Note
Hodowle należy utrzymywać w temperaturze od 100 000 do 1 000 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C.
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). Genomic DNA is not available for this cell line. Use of this product by commercial organizations may require a license agreement. Commercial organizations will be contacted by cellscreening@merckgroup.com to provide further information after the order request is submitted. Any other use of this cell line is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding any other authorized use of this cell line may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)