Przejdź do zawartości
NP kl.25
no DNA, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
Mouse x Mouse Hybridoma
Isotype:
IgG2a
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Myeloma:
Sp2/0 Ag-14
Reactivity:
Anti-Measles Virus Nucleoprotein
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Mouse x Mouse Hybridoma
packaging
pkg of vial of cells 95051114-1VL, tube of 5 μg 95051114-DNA-5UG
manufacturer/tradename
ECACC
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Myeloma
Sp2/0 Ag-14
Reactivity
Anti-Measles Virus Nucleoprotein
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
isotype
IgG2a
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Immunogen
Wirus odry (szczep Hallè)
Application
Diagnoza, badanie zakażenia wirusem odry
Biochem/physiol Actions
Mysz Sp2/0 x śledziona myszy BALB/c
Przeciwciało monoklonalne NP cl.25 zostało wytworzone in vitro przez fuzję mysich komórek szpiczaka z komórkami śledziony pochodzącymi od myszy BALB/c immunizowanych oczyszczonym wirusem odry. NP cl.25 jest ujemne w testach hamowania hemaglutynacji i hemolizyny, a także neutralizacji i daje immunofluorescencję tylko na utrwalonej tkance. Został on wykorzystany do pomiaru syntezy i topologicznej akumulacji antygenu wirusa odry podczas cyklu litycznego.
Preparation Note
Hodowle utrzymywać w zakresie 1-5x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). Genomic DNA is not available for this cell line. Use of this product by commercial organizations may require a license agreement. Commercial organizations will be contacted by cellscreening@merckgroup.com to provide further information after the order request is submitted. Any other use of this cell line is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding any other authorized use of this cell line may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)