Merck
CCO Fish Ovary, ECACC 95060212
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95060212, fish ovary, Fibroblast
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32160701
Biological source:
fish ovary
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Fibroblast
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
CCO, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95060212, fish ovary, Fibroblast
biological source
fish ovary
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 95060212-DNA-5UG, pkg of vial of cells 95060212-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Fibroblast
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Izolacja wirusa suma kanałowego
Biochem/physiol Actions
Jajnik suma kanadyjskiego
Komórki CCO zostały wyhodowane z jajników zdrowego, młodego suma kanałowego Ictalurus punctatus. Komórki rosną w temperaturach od 10°C do 35°C, przy czym optymalna temperatura wynosi 30°C, a ich populacja podwaja się do 12 godzin. Wykazano, że komórki CCO replikują wirusa suma kanałowego, ale są oporne na 12 innych wirusów pochodzących od ryb, ptaków i ssaków.
Preparation Note
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) 1:3 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 30°C. Linie komórkowe ryb łatwo odrywają się podczas transportu, jeśli hodowla jest zbyt młoda. Po resuscytacji należy podzielić komórki w stosunku 1:3 i hodować przez co najmniej tydzień z 1-2 podłożami ch
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)