Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
fish ovary
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Aneuploid
Morphology:
Fibroblast-like
Manufacturer/tradename:
ECACC
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
PG, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
biological source
fish ovary
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 95070629-DNA-5UG, pkg of vial of cells 95070629-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Aneuploid
morphology
Fibroblast-like
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Wirusologia ryb
Biochem/physiol Actions
Rybia linia komórkowa PG została zainicjowana w 1976 roku z tkanki jajnika 5 młodych szczupaków (Esox lucius). Komórki rosną w temperaturze od 4°C do 25°C z optymalną temperaturą 20°C. Komórki PG są podatne na różne wirusy ryb, w tym wirusy zakaźnej martwicy trzustki i rabdowirusa narybku szczupaka. Linia komórkowa została poddana eradykacji mykoplazmy w ECACC.
Ryby Jajniki szczupaka północnego
Preparation Note
MEM + 2mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 20°C Rybie linie komórkowe łatwo odrywają się podczas transportu, jeśli hodowla jest zbyt młoda. Po resuscytacji należy podzielić komórki w stosunku 1:3 do 1:4 i hodować przez co najmniej tydzień.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?