Przejdź do
CLS354572
Corning® Biocoat™ Control Inserts
pore size 0.4 μm, PET plate, plate of 24 wells (2 packs of 12)
Synonim(y):
Control Inserts
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
24 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
Material:
PET plate
Size:
24 well
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PET plate
packaging
plate of 24 wells (2 packs of 12)
manufacturer/tradename
Corning 354572
size
24 well
pore size
0.4 μm pore size
General description
Corning® BioCoat Control Inserts with 0.4µm Pore Polyester (PET) Membrane in two 24 Well Plates, 12/Pack, 24/Case
Application
Cell Culture
Legal Information
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS354578CLS354541CLS354444
description
pore size 0.4 μm, PET plate, plate of 24 wells (2 packs of 12)
description
pore size 8.0 μm, PET plate, plate of 24 wells (2 packs of 12)
description
pore size 3 μm, PET, size 24 well
description
pore size 0.4 μm, PET, size 24 well
manufacturer/tradename
Corning 354572
manufacturer/tradename
Corning 354578
manufacturer/tradename
Corning 354541
manufacturer/tradename
Corning 354444
material
PET plate
material
PET plate
material
PET
material
PET
size
24 well
size
24 well
size
24 well
size
24 well
packaging
plate of 24 wells (2 packs of 12)
packaging
plate of 24 wells (2 packs of 12)
packaging
pkg of 24 ea (2 packs )
packaging
pkg of 24 ea (2 packs )
pore size
0.4 μm pore size
pore size
8.0 μm pore size
pore size
3 μm
pore size
0.4 μm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)