Przejdź do
CLS3546
Corning® closed system spinner flask
disposable, pre-assembled, capacity 1 L, sterile
Synonim(y):
Corning container
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3390,00 zł
2881,50 zł
6 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
14 560,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Capacity:
1 L
Material:
polystyrene
Sterility:
sterile
Packaging:
case of 6
Feature:
closure type Screw Cap
2881,50 zł
Cena katalogowa3390,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene
sterility
sterile
feature
closure type Screw Cap
packaging
case of 6
manufacturer/tradename
Corning 3546
technique(s)
cell culture: suitable
capacity
1 L
working volume
300-1000 mL
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS3559CLS3580CLS3561
description
disposable, pre-assembled, capacity 1 L, sterile
description
disposable, pre-assembled, capacity 3 L, sterile
description
with vent caps, capacity 1 L, sterile
description
disposable spinner flask, polystyrene, non-treated, 1 L, w/ two sidearms, sterile, 6/cs
capacity
1 L
capacity
3 L
capacity
1 L
capacity
1 L
manufacturer/tradename
Corning 3546
manufacturer/tradename
Corning 3559
manufacturer/tradename
Corning 3580
manufacturer/tradename
Corning 3561
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
polystyrene
material
polystyrene
material
vent cap, high-density polyethylene cap, polystyrene flask
material
polystyrene flask, high-density polyethylene cap, screw top cap
feature
closure type Screw Cap
feature
closure type Screw cap
feature
closure type Vented cap
feature
cap, two sidearms, closure type Screw cap
packaging
case of 6
packaging
case of 4
packaging
case of 6
packaging
case of 6
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)