Przejdź do
CRISPR31
Plazmid kontroli negatywnej CRISPR niebędący celem dla bakterii
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106617
eCl@ss:
32160703
Promoter:
Promoter activity: constitutive
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
packaging
vial of 50 μL
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of purified plasmid DNA)
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
CRISPR
CRISPR
genome editing
promoter
Promoter activity: constitutive
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Ostatnie publikacje wykorzystujące rekombinację za pośrednictwem CRISPR/Cas9 w E. coli wskazują na skuteczność edycji bliską 100%, co czyni rekombinację za pośrednictwem CRISPR/Cas9 najpotężniejszą jak dotąd metodą inżynierii genomu bakteryjnego. Ponadto, rekombinacja za pośrednictwem Cas9 przezwycięża zależność od drugiego etapu rekombinacji, unika tworzenia destabilizujących miejsc bliznowatych, może być stosowana w multipleksowaniu i jest mniej czasochłonna niż poprzednie protokoły.
Tutaj przedstawiamy nowatorski system λ-Red z podwójnym wektorem CRISPR/Cas dla ulepszonej rekombinacji w E. coli. Wykazano, że nasz system ułatwia ukierunkowaną homologicznie naprawę DSB utworzonych przez endonukleazę Cas9, umożliwiając zmiany genetyczne poprzez integrację chromosomalną DNA dawcy.
Plazmid ten należy stosować w połączeniu z plazmidem rekombinacji homologicznej Cas9 Lambda Red dla E. coli (CAS9BAC1P) jako kontrolę negatywną dla niestandardowego eksperymentu edycji genów. Niestandardowy gRNA (CRISPRBACD) można zaprojektować i zamówić za pośrednictwem strony https://www.sigmaaldrich.com/pc/ui/genomics-home/customcrispr
Plazmid CRISPR Non-Target Negative Control dla bakterii (CRISPR31) zawiera niecelujący element dystansowy wyrażany konstytutywnie z promotora J23119, marker oporności na ampicylinę, źródło replikacji pBR322 i gen sacB z Bacillus subtilis do utwardzania opartego na kontrselekcji.
Application
Edycja genomu bakterii
  • Rekombinacja za pomocą HR do analizy mutacji lub SNP
  • Tworzenie linii komórkowych knock-in z promotorami, znacznikami fuzyjnymi lub reporterami zintegrowanymi z endogennymi genami.
  • Tworzenie nokautów genów w liniach komórkowych E. coli
Inżynieria metaboliczna
Optymalizacja szczepu
Biochem/physiol Actions
Systemy CRISPR/Cas są wykorzystywane przez bakterie i archeony do obrony przed inwazją wirusów i plazmidów. Niedawno system CRISPR/Cas typu II z bakterii Streptococcus pyogenes został zaprojektowany tak, aby działał przy użyciu dwóch składników molekularnych: pojedynczego białka Cas9 i niekodującego RNA prowadzącego (gRNA). Endonukleazę Cas9 można zaprogramować za pomocą pojedynczego lub podwójnego gRNA, kierując dwuniciowe pęknięcie DNA (DSB) w pożądane miejsce genomu. Metody oparte na nukleazie są w dużej mierze toksyczne, gdy są stosowane jako narzędzia do edycji genów drobnoustrojów, ponieważ wiele bakterii nie posiada niezbędnych mechanizmów naprawy DNA występujących w systemach eukariotycznych. Jednakże, gdy CRISPR/Cas9 jest używany do pośredniczenia w rekombinacji, ta cytotoksyczna jakość oferuje przewagę, ponieważ indukowane przez Cas9 dwuniciowe pęknięcia zabijają komórki, które nie rekombinują z DNA dawcy. Zapewnia to nieodłączną metodę selekcji do edycji genów bez markerów i blizn, która jest znacznie wydajniejsza i bardziej podatna na multipleksowanie niż tradycyjne metody. Plazmid kontroli negatywnej E. coli HR (numer katalogowy CRISPR31-1UG) zawiera sekwencję gRNA ukierunkowaną na żadną znaną sekwencję genomowego DNA w dzikim typie E. coli. Dzięki temu nadaje się do stosowania jako kontrola negatywna w połączeniu z CAS9BAC1P-1UG.
Features and Benefits
Wydajność: zwiększona wydajność integracji za pośrednictwem HR
Bez markerów: nie wymaga wstawiania markerów oporności na antybiotyki
Bez blizn: brak sekwencji blizn po wycięciu markera, które często powodują rekombinację poza celem
Multipleksowanie: jednocześnie można używać wielu niestandardowych sekwencji gRNA
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRISPR30CRISPR08CRISPR07
description
-
description
-
description
-
description
-
promoter
Promoter activity: constitutive
promoter
Promoter activity: constitutive
promoter
-
promoter
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of purified plasmid DNA)
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of purified plasmid DNA)
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)