Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
General description
Zestaw CompoZr Targeted Integration Kit - mRosa26 jest przeznaczony do szybkiej integracji określonego przez użytkownika genu zainteresowania (GOI) do preferowanego miejsca integracji w genomie myszy, locus Rosa 26. Dobrze scharakteryzowane nukleazy cynkowo-palcowe (ZFN) w tym zestawie celują w locus Rosa26 z wysoką specyficznością, tworząc podwójne przerwanie nici. Komórki poddane działaniu ZFN używają następnie plazmidu pZDonor z ramionami homologicznymi do locus genomowego Rosa26, aby naprawić utworzone przez ZFN pęknięcie dwuniciowe poprzez naturalny proces naprawy ukierunkowanej homologicznie. Plazmid pZDonor może być zaprojektowany tak, aby zawierał GOI i kierował ukierunkowaną integracją GOI do locus Rosa26. <http://www.sigmaaldrich.com/life-science/zinc-finger-nuclease-technology/compozr-kit.html> Zestaw CompoZr Targeted Integration Kit - mRosa26 zapewnia wspólne miejsce integracji w określonym locus w celu wygenerowania stabilnych, jednolitych poziomów ekspresji transgenu.
Application
Zestaw integracyjny CompoZr® - mRosa26 został użyty do namierzenia locus Rosa26 w zygotach myszy.
Features and Benefits
Skuteczna integracja
Nie są wymagane podkładki transgeniczne
Szybkie integracje bialleliczne z pojedynczą transfekcją
* Ten zestaw został opracowany do ukierunkowanych zastosowań integracyjnych z wykorzystaniem linii komórkowych i nie został zoptymalizowany do stosowania z metodami mikroiniekcji zarodków wykorzystywanymi do tworzenia genetycznie zmodyfikowanych zwierząt. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat potencjalnych zastosowań tego zestawu prosimy o kontakt z działem technicznym firmy Sigma.
- Każdy typ komórek mysich może być modyfikowany za pomocą zestawu CompoZr Targeted Integration Kit - mRosa26.
- ZFN są dobrze zwalidowaną parą, która rozszczepia docelowe DNA z wysoką specyficznością.
- Ukierunkowana integracja za pośrednictwem ZFN może być osiągnięta z wysokim wskaźnikiem sukcesu.
Nie są wymagane podkładki transgeniczne
- Przed transfekcją ZFN linie komórkowe nie wymagają inżynierii lądowisk transgenów.
- Brak potrzeby stosowania poduszek transgenowych umożliwia natychmiastową transfekcję linii komórkowych GOI.
Szybkie integracje bialleliczne z pojedynczą transfekcją
- Integracje monoalleliczne i bialleliczne zostały wygenerowane za pomocą ZFN.
- Integracja genów może nastąpić w ciągu zaledwie 48 godzin.
* Ten zestaw został opracowany do ukierunkowanych zastosowań integracyjnych z wykorzystaniem linii komórkowych i nie został zoptymalizowany do stosowania z metodami mikroiniekcji zarodków wykorzystywanymi do tworzenia genetycznie zmodyfikowanych zwierząt. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat potencjalnych zastosowań tego zestawu prosimy o kontakt z działem technicznym firmy Sigma.
Legal Information
All Zinc Finger Nucleases are sold under license from Sangamo Biosciences. For a copy of the Label License provided with purchase of CompoZr ZFNs, please visit the ZFN Label License page.
CompoZr is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Transgene Integration in the Mouse Genome | description Transgene Integration in the Human Genome | description - | description dihydrofolate reductase |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| product line CompoZr® | product line CompoZr® | product line - | product line CompoZr® |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?