Przejdź do zawartości
D0252
4,6-Diamino-2-hydroxypyrimidine hemisulfate salt
Synonim(y):
6-Aminocytosine hemisulfate salt
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H6N4O · 1/2H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.16
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
solubility
aqueous buffer: soluble
storage temp.
room temp
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1cc(N)nc(O)n1.Nc2cc(N)nc(O)n2
InChI
1S/2C4H6N4O.H2O4S/c2*5-2-1-3(6)8-4(9)7-2;1-5(2,3)4/h2*1H,(H5,5,6,7,8,9);(H2,1,2,3,4)
InChI key
ZLSLDSHQBJEJBG-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)