Przejdź do zawartości
D0413
1,3-Dimethyl-2-phenyl-1,3,2-diazaphospholidine
~97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15N2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.21
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1073962
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~97%
refractive index
n20/D 1.565 (lit.)
bp
95 °C/0.7 mmHg (lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CCN(C)P1c2ccccc2
Application
Reagent for the stereospecific synthesis of olefins from 1,2-diols.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)