Merck
D1553
3,5-Diiodo-D-tyrosine
≥98%
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98%
storage temp.
−20°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)