Przejdź do zawartości
D5399
3,5-Dibenzyloxyacetophenone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5CH2O)2C6H3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.39
EC Number:
249-315-7
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
60-62 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1
InChI
1S/C22H20O3/c1-17(23)20-12-21(24-15-18-8-4-2-5-9-18)14-22(13-20)25-16-19-10-6-3-7-11-19/h2-14H,15-16H2,1H3
InChI key
KOJXGMJOTRYLBD-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)