Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light, under inert gas
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light, under inert gas
color
white to off-white
solubility
H2O: <2 mg/mL, DMSO: ~8 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)C(=O)Nc2sc3CCCCc3c2C(N)=O
InChI
1S/C18H20N2O4S/c1-23-12-8-7-10(9-13(12)24-2)17(22)20-18-15(16(19)21)11-5-3-4-6-14(11)25-18/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H2,19,21)(H,20,22)
InChI key
FSPQCTGGIANIJZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Flt-3 (fms-related tyrosine kinase 3) inhibitor
Features and Benefits
This compound is featured on the PDGFR page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?