Merck
D6626
2′,3′-Di-O-acetyladenosine
Synonim(y):
Adenosine 2′,3′-diacetate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17N5O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.31
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
EC Number:
249-929-5
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98-99% (TLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C)O[C@H]1[C@@H](OC(C)=O)[C@H](N2C3=NC=NC(N)=C3N=C2)O[C@@H]1CO
InChI
1S/C14H17N5O6/c1-6(21)23-10-8(3-20)25-14(11(10)24-7(2)22)19-5-18-9-12(15)16-4-17-13(9)19/h4-5,8,10-11,14,20H,3H2,1-2H3,(H2,15,16,17)/t8?,10-,11-,14-/m1/s1
InChI key
OUQFHKYWNKYTTQ-PQKOYNMZSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)