Przejdź do zawartości
D7257
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine riboside
Synonim(y):
2iP Riboside, 6-(3,3-Dimethylallylamino)purine riboside, N6-(γ,γ-Dimethylallyl)adenosine, N6-(2-Isopentenyl)adenosine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.36
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-771-3
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\CNc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)