Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H29N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.47
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctechnique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)N(CCC(C(N)=O)(c1ccccc1)c2ccccn2)C(C)C
InChI
1S/C21H29N3O/c1-16(2)24(17(3)4)15-13-21(20(22)25,18-10-6-5-7-11-18)19-12-8-9-14-23-19/h5-12,14,16-17H,13,15H2,1-4H3,(H2,22,25)
InChI key
UVTNFZQICZKOEM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Class IA antiarrhythmic; sodium channel blocker
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?