Przejdź do zawartości
D7689
Diquine
≥98%, solid
Synonim(y):
1-6-Hexamethylene-bis-(3-benzylquinuclidium)chloride tetrahydrate, Qualidil
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H50Cl2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
557.68
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98%
form
solid
InChI
1S/C34H50N2.2ClH/c1(9-19-35-21-15-31(16-22-35)33(27-35)25-29-11-5-3-6-12-29)2-10-20-36-23-17-32(18-24-36)34(28-36)26-30-13-7-4-8-14-30;;/h3-8,11-14,31-34H,1-2,9-10,15-28H2;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
WOUMHLGSMDVJHS-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
A nicotinic cholinoreceptor antagonist at the neuromuscular junction; curare-like ganglioblocker.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)