Merck
E0507
cis-7,8-Epoxy-2-methyloctadecane
~96%
Informacje o tej pozycji
EC Number:
249-861-6
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~96%
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Pheromone for Porthetria dispar
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)