Przejdź do zawartości
E3750
17-Epiestriol
Synonim(y):
1,3,5(10)-Estratriene-3,16α,17α-triol, 16α-Hydroxy-17α-estradiol, 3,16α,17α-Trihydroxy-1,3,5(10)-estratriene
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥98.00% (TLC)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥98.00% (TLC)
form
powder
technique(s)
inhibition assay: suitable
color
off-white to yellow
solubility
chloroform: methanol (1:1): 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC12CCC3C(CCc4cc(O)ccc34)C1C[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13?,14?,15?,16-,17-,18?/m1/s1
InChI key
PROQIPRRNZUXQM-CKMBUZLOSA-N
Biochem/physiol Actions
17-epiestriol is an estradiol metabolite and a selective estrogen receptor (ER) beta agonist.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)