Przejdź do zawartości
E5757
Methionine Enkephalin-Arg-Phe acetate salt hydrate
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
MERF, Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Arg-Phe
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H56N10O9S · xC2H4O2 · yH2O
Masa cząsteczkowa:
877.02 (anhydrous free base basis)
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CC(O)=O.CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C42H56N10O9S.C2H4O2.H2O/c1-62-20-18-32(39(58)50-31(13-8-19-46-42(44)45)38(57)52-34(41(60)61)23-27-11-6-3-7-12-27)51-40(59)33(22-26-9-4-2-5-10-26)49-36(55)25-47-35(54)24-48-37(56)30(43)21-28-14-16-29(53)17-15-28;1-2(3)4;/h2-7,9-12,14-17,30-34,53H,8,13,18-25,43H2,1H3,(H,47,54)(H,48,56)(H,49,55)(H,50,58)(H,51,59)(H,52,57)(H,60,61)(H4,44,45,46);1H3,(H,3,4);1H2/t30-,31-,32-,33-,34-;;/m0../s1
InChI key
WOWLRTTTXHINBL-AVEXNAMASA-N
Biochem/physiol Actions
Endogenous opioid heptapeptide that is an agonist at μ, δ, and κ receptors; also binds to σ2 receptors.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)