Przejdź do zawartości
E6515
Methionine Enkephalin-Arg-Gly-Leu
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
MERGL, Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Arg-Gly-Leu
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H61N11O10S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
900.06
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Preparation Note
Originally extracted from bovine adrenal medulla
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)