Merck
E7756
[D-Ala2, D-Leu5]-Enkephalinamide acetate salt
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
Tyr-D-Ala-Gly-Phe-D-Leu-NH2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)