Przejdź do zawartości
F1500
Fast Red TR Salt hemi(zinc chloride) salt
practical grade
Synonim(y):
4-Chloro-2-methylbenzenediazonium salt, Azoic Diazo No. 11
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6Cl2N2 · 0.5 ZnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.19
Colour Index Number:
37085
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
practical grade
composition
Dye content, ~15%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.Cc1cc(Cl)ccc1[N+]#N.Cc2cc(Cl)ccc2[N+]#N
InChI
1S/2C7H6ClN2.4ClH.Zn/c2*1-5-4-6(8)2-3-7(5)10-9;;;;;/h2*2-4H,1H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI key
RIIVFDKBXXMYRL-UHFFFAOYSA-J
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)