Merck
F1642
Flurandrenolide
Synonim(y):
6α-Fluoro-11β,16α,17,21-tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione 16,17-acetonide, Fludroxycortide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H33FO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
436.51
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-196-8
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
CC1(C)O[C@@H]2CC3C4C[C@H](F)C5=CC(=O)CCC5(C)C4C(O)CC3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
InChI
1S/C24H33FO6/c1-21(2)30-19-9-14-13-8-16(25)15-7-12(27)5-6-22(15,3)20(13)17(28)10-23(14,4)24(19,31-21)18(29)11-26/h7,13-14,16-17,19-20,26,28H,5-6,8-11H2,1-4H3/t13?,14?,16-,17?,19+,20?,22?,23?,24+/m0/s1
InChI key
POPFMWWJOGLOIF-CCRGDLLISA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)