Merck
F3177
Fluorescein-α-D-galactosamine polyacrylamide
powder
Synonim(y):
α-D-GalNAc-PAA-FI
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
mol wt
~30 kDa
color
yellow
storage temp.
2-8°C
Application
Fluorescein-α-D-galactosamine polyacrylamide may be used in the development of cross-linkable hydrogels.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)