Merck
G2138
rac-Glycerol 1-phosphate disodium salt hydrate
≥85% (enzymatic)
Synonim(y):
DL-α-Glycerophosphate disodium salt hydrate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7Na2O6P · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.04 (anhydrous basis)
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
Beilstein/REAXYS Number:
5177716
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥85% (enzymatic)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].OCC(O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.2Na.H2O/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
OFNNKPAERNWEDD-UHFFFAOYSA-L
Application
rac-Glycerol 1-phosphate does not affect the growth and metabolism of E. coli at concentrations of 5-100μm.
Biochem/physiol Actions
rac-Glycerol 1-phosphate was shown to be produced in mammalian tissues by the hydrolysis of rac-glycerol 1:2-cyclic phosphate by a soluble phosphodiesterase.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)