Merck
GL11430
DMT-locG(ib) Phosphoramidite
configured for ABI
Synonim(y):
DMT-locG(ib) amidite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H54N7O9P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
867.93
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41116105
eCl@ss:
32120505
Assay:
≥98.0% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
Biological source:
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
Form:
powder
Solubility:
soluble, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥98.0% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
form
powder
impurities
≤3 wt. % Residual Solvent Content, <0.4% Water Content (Karl Fischer), <0.5% Single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
color
white to off-white
solubility
soluble, clear, colorless
absorption
<0.1 in acetonitrile at 0.2 M
suitability
conforms to structure for H-NMR, conforms to structure for LC-MS
compatibility
configured for ABI
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-locG(ib) Phosphoramidite
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)