Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NO3 · C12H23N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.50
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
crystalline
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (TLC)
form
crystalline
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.OC(=O)Cc3c[nH]c4ccc(O)cc34
InChI
1S/C12H23N.C10H9NO3/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h11-13H,1-10H2;1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)
InChI key
NIDSGTAJKGNSEN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Major serotonin metabolite.
Co się dzieje?
WGK 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?