Merck
H7786
Hck human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous glycerol solution
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Specific activity:
≥350 units/mg protein
Recombinant:
expressed in baculovirus infected insect cells
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Quality Segment
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
≥350 units/mg protein
mol wt
58 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... HCK(3055)
Biochem/physiol Actions
Hck is a member of the Src family of non-receptor associated protein tyrosine kinases (PTK).
Physical form
Solution in 50 mM Tris pH 7.5, containing 0.05 mM EDTA, 1mM DTT, 100 mM NaCl, 0.05% NP-40, and 50% glycerol.
Other Notes
One unit will transfer 1 nanomole of phosphate per minute using polyE4Y as the substrate at pH 7.5 at 30 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hck human
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)