Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
material
acrylic , clear (bin)
feature
holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23402
L × W × H
150 mm × 177 mm × 368 mm
General description
Features and Benefits
- Dwa przedziały
- Jeden rzut oka na poziom zapasów końcówek do pipet, rurek, złączek, nakładek na palce i innych drobnych przedmiotów luzem.
- Pokrywy typu flip-top na dużych otworach ułatwiają napełnianie i dozowanie oraz chronią produkty przed kurzem
- Zawiera antypoślizgowe gumowe nóżki
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clear (bin) | description clear (bin) | description clear (bin) | description clear (bin) |
| feature holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories | feature holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories | feature holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories | feature holds Pipette tips, tubes, finger cots, fittings, and other small bulk items, accessories |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23402 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23403 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23404 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23401 |
| material clear (bin), acrylic | material clear (bin), acrylic | material acrylic , clear (bin) | material clear (bin), acrylic |
| L × W × H 150 mm × 177 mm × 368 mm | L × W × H 217 mm × 170 mm × 217 mm | L × W × H 287 mm × 170 mm × 217 mm | L × W × H 184 mm × 194 mm × 232 mm |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?