Przejdź do
HT3024
Tartrazine Solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
120 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
733,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
733,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Yellow counterstain suitable for a wide range of histological staining procedures.
Other Notes
Tartrazine (0.25%) and acetic acid (0.25%)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HT3028T03883873
description
-
description
-
description
Dye content ≥85 %
description
-
form
solution
form
solution
form
powder
form
solution
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
for in vitro diagnostic use
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
500
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tartrazine Solution
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)