Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17IN2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.18
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
solubility
methanol: 50 mg/mL, DMF: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
ICC(=O)NCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Application
A heterobifunctional cross-linking reagent containing an extended spacer with amine and sulfhydryl reactivity. Typically, coupled initially to molecules containing primary amines by amide bonds buffered at pH 7.5 (6.5-8.5) Second coupling specific for molecules containing free sulfhydryl by thioether linkage buffered at pH 7.5 (7.0-8.0). Useful for preparation of enzyme immunoconjugates and hapten carrier molecule conjugates. Provides a 9-atom linker.
Disclaimer
The iodoacetyl group is light sensitive.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?