Merck
I148
Imperatoxin A
>88%, lyophilized powder
Synonim(y):
Ip Txa
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C148H260N58O45S6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3764.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>88%
Form:
lyophilized powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
>88%
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Selective skeletal-type ryanodine sensitive intracellular Ca2+ channel activator found in the scorpion Pandinus
Selective skeletal-type ryanodine sensitive intracellular Ca2+ channel activator.
Features and Benefits
This compound is featured on the InsP3/Ryanodine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)