Przejdź do zawartości
Merck

I2022

Calcium ionophore II

Synonim(y):

N,N,N′,N′-Tetra[cyclohexyl]diglycolic acid diamide, N,N,N′,N′-Tetracyclohexyl-3-oxapentanediamide, ETH 129

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H48N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
460.69
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
6491651
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


storage temp.

2-8°C

SMILES string

O=C(COCC(=O)N(C1CCCCC1)C2CCCCC2)N(C3CCCCC3)C4CCCCC4

InChI

1S/C28H48N2O3/c31-27(29(23-13-5-1-6-14-23)24-15-7-2-8-16-24)21-33-22-28(32)30(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h23-26H,1-22H2

InChI key

URAUKAJXWWFQSU-UHFFFAOYSA-N

Application

Lipophilic ionophore for Ca2+-selective electrodes with detection limit in the sub-nanomolar range. Extremely efficient carrier of Ca2+-ions; induces a selectivity in membranes for Ca2+ over Mg2+ by a factor of about 104.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów