Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł | |
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1490,00 zł
Nazwa produktu
Jasplakinolide, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
film (colorless)
color
off-white to beige
solubility
DMSO: >2 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1C[C@@H](C)\C=C(C)\C[C@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N(C)[C@H](Cc2c(Br)[nH]c3ccccc23)C(=O)N[C@H](CC(=O)O1)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C36H45BrN4O6/c1-20-15-21(2)17-23(4)47-32(43)19-30(25-11-13-26(42)14-12-25)40-35(45)31(18-28-27-9-7-8-10-29(27)39-33(28)37)41(6)36(46)24(5)38-34(44)22(3)16-20/h7-15,21-24,30-31,39,42H,16-19H2,1-6H3,(H,38,44)(H,40,45)/b20-15+/t21-,22-,23-,24-,30+,31+/m0/s1
InChI key
GQWYWHOHRVVHAP-DHKPLNAMSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description InSolution, ≥90%, 1 mM in DMSO, mammablian cell mitosis inhibitor, potent inducer of actin polymerization and stabilization | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (LC/MS-ELSD) |
| form film (colorless) | form liquid | form powder | form solid |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (LC/MS-ELSD) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: >2 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color off-white to beige | color - | color white to beige | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jasplakinolide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?